Kaliumdihydrogenphosphat 99% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
447670010
447670050
ACRO447670010EA
92.4
EUR
ACRO447670010
ACRO447670050
Kaliumdihydrogenphosphat 99% zur Analyse
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel:
KH₂PO₄ Molekulargewicht: 136.09 g/mol Siedepunkt: 100 Schmelzpunkt: 253 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011401 CAS-Nummer: 7778-77-0 Merck Index: 13,07744 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Loss on drying | ≤0.2 % |
pH | 4.2 to 4.5 (5 % solution) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.003 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |