Quecksilber(I)chlorid ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

447591000 447595000
ACRO447591000EA 79.5 EUR
ACRO447591000 ACRO447595000
Quecksilber(I)chlorid ACS
Quecksilber(I)chlorid
Formel: Cl₂Hg₂
Siedepunkt: 384 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 400 °C (Subl.)
Dichte: 7,15 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011043
CAS-Nummer: 10112-91-1
UN-Nummer: 2025
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR