Cadmium(II)sulfat, wasserfrei ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
447751000
447755000
ACRO447751000EA
76.1
EUR
ACRO447751000
ACRO447755000
Cadmium(II)sulfat, wasserfrei ACS
Cadmium(II)sulfat
Formel:
CdO₄S Schmelzpunkt: 1000 °C Dichte: 4,7 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010923 CAS-Nummer: 10124-36-4 UN-Nummer: 2570 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Loss on drying | ≤1.0 % (1 g, 150°C, 4 h) |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Nitrate and Nitrite (as NO3) | ≤0.003 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Copper (Cu) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Lead (Pb) | ≤0.003 % |
Potassium (K) | ≤0.02 % |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Zinc (Zn) | ≤0.05 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |