tri-Natriumcitrat Dihydrat 99% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
447290010 447292500
ACRO447290010EA 80.6 EUR
ACRO447290010 ACRO447292500
tri-Natriumcitrat Dihydrat 99% für die Biochemie
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150031
CAS-Nummer: 6132-04-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV (0.1 M in water)
pH 7.5 to 9.0
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) 0.001 %