Kaliumchromat ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
447201000
447205000
ACRO447201000EA
35.8
EUR
ACRO447201000
ACRO447205000
Kaliumchromat ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
Potassium chromate
Formel:
K₂CrO₄ Siedepunkt: 1000 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 975 °C Dichte: 2,73 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011368 CAS-Nummer: 7789-00-6 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
pH | 8.6 to 9.8 (5% soln. at 25°C) |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.03 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |