Quecksilber(I)nitrat Dihydrat ACS (9th edition)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Dimercury dinitrate dihydrate, Mercurous nitrate dihydrate
447180500 447182500
ACRO447180500EA 84.8 EUR
ACRO447180500 ACRO447182500
Quecksilber(I)nitrat Dihydrat ACS (9th edition)
Quecksilber(I)nitrat Dihydrat
Formel: Hg₂N₂O₆·2H₂O
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 4,79 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150812
CAS-Nummer: 7782-86-7
UN-Nummer: 1627
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.0 %
Additional info Conform ACS 9th edition
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Mercuric Mercury (as Hg) ≤0.5 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in dilute HNO3)
Residue after reduction ≤0.01 %