Magnesiumsulfat Heptahydrat 99% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
447160025
447165000
ACRO447160025EA
248
EUR
ACRO447160025
ACRO447165000
Magnesiumsulfat Heptahydrat 99% für die Biochemie
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel:
MgSO₄·7H₂O Molekulargewicht: 246.48 g/mol Schmelzpunkt: 770 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149785 CAS-Nummer: 10034-99-8 Merck Index: 13,05715 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
Solubility | (1 M in water) Clear colorless |
pH | 5 to 8 |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |