Calciumchlorid Dihydrat 99% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
447320025
447325000
ACRO447320025EA
247
EUR
ACRO447320025
ACRO447325000
Calciumchlorid Dihydrat 99% für die Biochemie
Calciumchlorid Dihydrat
Formel:
CaCl₂·2H₂O Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 175 °C Dichte: 0.83 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149613 CAS-Nummer: 10035-04-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
Solubility | Clear colorless |
Acidity | Passes test |
Alkalinity | Passes test |
Sulfate (SO4) | ≤0.03 % |
Aluminium (Al) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |