Natriumchlorid 99.5% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
447300010 447300050 447302500
ACRO447300010EA 95.2 EUR
ACRO447300010 ACRO447300050 ACRO447302500
Natriumchlorid 99.5% für die Biochemie
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Siedepunkt: 1461 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 801 °C
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥99.4 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA (0.1 M in water)
pH 5.0 to 9.0
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %