di-Ammoniumhydrogenphosphat 99% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate
447140010
447142500
ACRO447140010EA
152
EUR
ACRO447140010
ACRO447142500
di-Ammoniumhydrogenphosphat 99% für die Biochemie
di-Ammoniumhydrogenphosphat
Formel:
(NH₄)₂HPO₄ Schmelzpunkt: 155 °C Dichte: 1,619 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010891 CAS-Nummer: 7783-28-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystals |
Solubility | (1 M in water) Clear colorless |
UV | at 280 nm A: ≤0.1 |
pH | 7.5 to 9.0 (1 M in water) |
Titration with HCl | ≥98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |