Kaliumbromat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
446941000 446945000
ACRO446941000EA 39.3 EUR
ACRO446941000 ACRO446945000
Kaliumbromat ACS
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Molekulargewicht: 167 g/mol
Schmelzpunkt: 350 °C
Dichte: 3.27 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011359
CAS-Nummer: 7758-01-2
UN-Nummer: 1484
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07779
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.8 % (Dried basis)
pH 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C)
Bromide (Br) Passes test (Limit about 0.05%)
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %