Natriumacetat, wasserfrei 99% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Acetic acid sodium salt
446880500
446882500
ACRO446880500EA
53.4
EUR
ACRO446880500
ACRO446882500
Natriumacetat, wasserfrei 99% für die HPLC
Natriumacetat
Formel:
H₃CCOONa Siedepunkt: 881,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 324 °C Dichte: 1,528 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >250 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012459 CAS-Nummer: 127-09-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Loss on drying | ≤1 % |
UV | (0.5 M in water) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |