Lithium-tert-butanolat 8% (w/w) 0.9 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
446841000 446848000
446841000.EA 72.4 EUR
446841000. 446848000.
Lithium-tert-butanolat 8% (w/w) 0.9 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Lithium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉LiO
Dichte: 0.86 g/cm³
Flammpunkt: –11 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00050479
CAS-Nummer: 1907-33-1
UN-Nummer: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.80 to 1.10 M