Kaliumacetat 99+% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Acetic acid potassium salt
446820025
446825000
ACRO446820025EA
123
EUR
ACRO446820025
ACRO446825000
Kaliumacetat 99+% für die Biochemie
Kaliumacetat
Formel:
CH₃COOK Molekulargewicht: 98.14 g/mol Schmelzpunkt: 292 °C Flammpunkt: >250 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012458 CAS-Nummer: 127-08-2 Merck Index: 13,07687 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (5 M in water) Clear colorless solution |
pH | 6.5 to 9.0 |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.003 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.03 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |