3-Pyridazincarbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
446720010 446720050
ACRO446720010EA 82 EUR
ACRO446720010 ACRO446720050
3-Pyridazincarbonsäure 97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 190,8…194 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01646333
CAS-Nummer: 2164-61-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %