3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
446710010 446710050
ACRO446710010EA 146 EUR
ACRO446710010 ACRO446710050
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazol 97%
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₉N₃
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08060982
CAS-Nummer: 1904-24-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %