1-Boc-3-fluoro-4-piperidone 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 3-Fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylate, tert-Butyl 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, 3-Fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-4-piperidone, 3-Fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
Formel:
C₁₀H₁₆FNO₃ Molekulargewicht: 217.24 g/mol Schmelzpunkt: 75…77 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10566554 CAS-Nummer: 211108-50-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream to light brown Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 73 to 78 °C |
Water | ≤2.5 % |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |