ω-Brom-2-fluoracetophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bromomethyl o-fluorophenyl ketone, 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone, α-Bromo-2-fluoroacetophenone, 2-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone
446670050
446670250
ACRO446670050EA
86.4
EUR
ACRO446670050
ACRO446670250
ω-Brom-2-fluoracetophenon 98%
ω-Brom-2-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆BrFO Molekulargewicht: 217.04 g/mol Siedepunkt: 61…63 °C (.1Torr) Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00278796 CAS-Nummer: 655-15-2 UN-Nummer: 3265 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to green to brown Viscous liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |