Cyclohexan ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
446280010
446280050
ACRO446280010EA
64.7
EUR
ACRO446280010
ACRO446280050
Cyclohexan ACS
Cyclohexan
Formel:
C₆H₁₂ Siedepunkt: 81 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 6,5 °C Dichte: 0,77 g/cm³ Flammpunkt: –18 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS-Nummer: 110-82-7 UN-Nummer: 1145 ADR: 3,II |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |