3,3-Dimethoxypropiononitril 90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3-Dimethoxypropanenitrile
446260250 446261000
ACRO446260250EA 137 EUR
ACRO446260250 ACRO446261000
3,3-Dimethoxypropiononitril 90%
3,3-Dimethoxypropiononitril
Formel: C₅H₉NO₂
Siedepunkt: 195 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.026 g/cm³
Flammpunkt: 83 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044797
CAS-Nummer: 57597-62-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %