Magnesiumbromid Hexahydrat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
446250010 446252500
ACRO446250010EA 118 EUR
ACRO446250010 ACRO446252500
Magnesiumbromid Hexahydrat 99%, reinst
Magnesiumbromid Hexahydrat
Formel: Br₂Mg·6H₂O
Schmelzpunkt: 165 °C (dec.)
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149780
CAS-Nummer: 13446-53-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 6 to 8 (5 % at 20°C)