Methylmagnesiumbromid 1 M in CPME (Cyclopentylmethylether), AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
446001000 446008000
446001000.EA 70.1 EUR
446001000. 446008000.
Methylmagnesiumbromid 1 M in CPME (Cyclopentylmethylether), AcroSeal®
Methylmagnesium bromide
Formel: CH₃BrMg
Molekulargewicht: 119.24 g/mol
Flammpunkt: –1 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000041
CAS-Nummer: 75-16-1
UN-Nummer: 3399
ADR: 4.3 I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark grey Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M