Ammoniumhydrogensulfat, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammonium bisulphate
445910010
445910025
ACRO445910010EA
67.2
EUR
ACRO445910010
ACRO445910025
Ammoniumhydrogensulfat, reinst
Ammonium hydrogen sulphate
Formel:
H₅NO₄S Molekulargewicht: 115.11 g/mol Siedepunkt: 350 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 147 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051073 CAS-Nummer: 7803-63-6 UN-Nummer: 2506 ADR: 8 II Merck Index: 12,00526 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.003 % |
Insoluble matter | ≤0.05 % |