Brom 99.5+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
445871000 445875000
ACRO445871000EA 60.5 EUR
ACRO445871000 ACRO445875000
Brom 99.5+% ACS
Bromine
Formel: Br₂
Siedepunkt: 58.7 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –7.2 °C
Dichte: 3.111 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010896
CAS-Nummer: 7726-95-6
UN-Nummer: 1744
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chlorine (Cl) ≤0.05 %
Iodine (I) ≤0.001 %
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.001 %