Kalium-tert-butoxid 25% (w/w) 2 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Potassium-2-methylpropan-2-olate, Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate, Potassium t-butoxide
445831000
445838000
445831000.EA
209
EUR
445831000.
445838000.
Kalium-tert-butoxid 25% (w/w) 2 M in 2-MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Kalium-tert-butanolat
Formel:
C₄H₉KO Dichte: 0.86 g/cm³ Flammpunkt: –11 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012162 CAS-Nummer: 865-47-4 UN-Nummer: 2920 ADR: 8,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate) |
Strength | 1.90 to 2.20 M |