Nitromethan 96% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
445670010 445670025 445671000
ACRO445670010EA 123 EUR
ACRO445670010 ACRO445670025 ACRO445671000
Nitromethan 96% für die HPLC
Nitromethan
Formel: CH₃NO₂
Siedepunkt: 101.2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1.12 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007400
CAS-Nummer: 75-52-5
UN-Nummer: 1261
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥95 %
UV at 430 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA