Chlorbenzol 99.9% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Phenylchloride, Benzene Chloride, Monochlorobenzene
445650010 445651000
ACRO445650010EA 136 EUR
ACRO445650010 ACRO445651000
Chlorbenzol 99.9% für die HPLC
Chlorbenzol
Formel: C₆H₅Cl
Siedepunkt: 131 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.1075 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000530
CAS-Nummer: 108-90-7
UN-Nummer: 1134
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.85 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %