1,2-Dichlorbenzol 99+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: o-Dichlorobenzene
445640010 445641000
ACRO445640010EA 105 EUR
ACRO445640010 ACRO445641000
1,2-Dichlorbenzol 99+% für die HPLC
1,2-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
Molekulargewicht: 147 g/mol
Siedepunkt: 180.5
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1.3 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000535
CAS-Nummer: 95-50-1
UN-Nummer: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g