2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
445310010 445310050
ACRO445310010EA 98.1 EUR
ACRO445310010 ACRO445310050
2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid 97%
2-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₆H₉BClNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02258096
CAS-Nummer: 863753-30-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure