2-Fluor-5-formylphenylboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
445030010 445030050
ACRO445030010EA 125 EUR
ACRO445030010 ACRO445030050
2-Fluor-5-formylphenylboronsäurepinakolester 95%
2-Fluor-5-formylphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BFO₃
Siedepunkt: 105…113 °C (,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 32…37 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11867877
CAS-Nummer: 1112208-82-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Low melting solid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure