2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
444920010
444920050
ACRO444920010EA
168
EUR
ACRO444920010
ACRO444920050
2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester 97%
2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₂₀BNO₄ Schmelzpunkt: 39…44 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03788240 CAS-Nummer: 214360-59-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to off-white Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |