Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
444860010
444860050
ACRO444860010EA
196
EUR
ACRO444860010
ACRO444860050
Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate 95%
Potassium (cyanomethyl)trifluoroborate
Formel:
C₂H₂BF₃KN Schmelzpunkt: 151…156 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11052818 CAS-Nummer: 888711-58-8 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 144 to 156 °C |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |