6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Carbamic acid,N-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-pyridinyl]-,1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl (5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)carbamate, 2-(BOC-Amino)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
444660010
444660050
ACRO444660010EA
121
EUR
ACRO444660010
ACRO444660050
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester 97%
6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₆H₂₅BN₂O₄ Schmelzpunkt: 203…205 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07781162 CAS-Nummer: 910462-31-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 202 to 208 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |