4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzylcarbamate, 4-(N-Boc-aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester, [4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-benzyl]-carbamic acid tert-butyl ester
444640010
444640050
ACRO444640010EA
92.7
EUR
ACRO444640010
ACRO444640050
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₈H₂₈BNO₄ Molekulargewicht: 333.235 g/mol Schmelzpunkt: 68…69 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06409942 CAS-Nummer: 330794-35-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 66 to 71 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |