2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzochinon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
442200010
442200050
ACRO442200010EA
45.3
EUR
ACRO442200010
ACRO442200050
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzochinon 98%
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzochinon
Formel:
C₉H₁₀O₄ Schmelzpunkt: 59…61 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00001595 CAS-Nummer: 605-94-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to red Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 58 to 62 °C |
HPLC | ≥97.5 % |