Methyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}tyrosinat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Boc-Tyr-OMe, N-Boc-L-tyrosine Methyl Ester
442020050 442020250
ACRO442020050EA 46.3 EUR
ACRO442020050 ACRO442020250
Methyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}tyrosinat 97%
Boc-L-tyrosine methyl ester
Formel: C₁₅H₂₁NO₅
Schmelzpunkt: 106…107 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191181
CAS-Nummer: 4326-36-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +48° to +52° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)