1-Methyl-4-piperidinmethanol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

440480010 440480050
ACRO440480010EA 38.1 EUR
ACRO440480010 ACRO440480050
1-Methyl-4-piperidinmethanol 97%
1-Methyl-4-piperidinmethanol
Formel: C₇H₁₅NO
Schmelzpunkt: 29…31 °C
Dichte: 0,98 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411903
CAS-Nummer: 20691-89-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥96.0 to ≤104.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR