Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
440360050 440360250
ACRO440360050EA 123 EUR
ACRO440360050 ACRO440360250
Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate 97%
Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate
Formel: C₉H₁₆F₇N₂P
Schmelzpunkt: 152…154 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02683430
CAS-Nummer: 164298-25-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 8.51 to 9.21 % (N)