Propidiumiodid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
440300010
440300250
440301000
ACRO440300010EA
1010
EUR
ACRO440300010
ACRO440300250
ACRO440301000
Propidiumiodid 95%
Propidiumiodid
Formel:
C₂₇H₃₄I₂N₄ Schmelzpunkt: 220…225 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00011921 CAS-Nummer: 25535-16-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 200 to 225 °C |
Titration Argentometric | ≥94 % |
Water | ≤5 % |