N,N-Dimethyl-L-phenylalanine 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
440030010 440030050
ACRO440030010EA 29.4 EUR
ACRO440030010 ACRO440030050
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine 99%
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Schmelzpunkt: 225…227 °C
Dichte: 0,095 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082539
CAS-Nummer: 17469-89-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +73.0° to +77.0° (20°C, 589 nm) (c=1.3 in water)