Sulphisoxazole 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
439670250 439671000
ACRO439670250EA 35.9 EUR
ACRO439670250 ACRO439671000
Sulphisoxazole 99%
Sulphisoxazole
Formel: C₁₁H₁₃N₃O₃S
Schmelzpunkt: 194 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003150
CAS-Nummer: 127-69-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %