L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: L-Tyrosine, 3-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, Methyl L-DOPA HCl, (S)-Methyl 2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate hydrochloride, Methyl L-DOPA hydrochloride
439490010 439490050
ACRO439490010EA 136 EUR
ACRO439490010 ACRO439490050
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride 95%
L-3,4-Dihydroxyphenylalanine methyl ester hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₄ClNO₄
Molekulargewicht: 247.675 g/mol
Schmelzpunkt: 94.2…94.3 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00038958
CAS-Nummer: 1421-65-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.00 %
Elemental Analysis 5.32 to 5.99 % (N) On dry basis
Specific optical rotation +9.0° to +11.0° (20°C, 589 nm) (C=2 in methanol)