2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: BEMP phosphazene, 2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethyl-perhydro-1,3,2-diazaphosphorine, 2-tert-butylimino-N,N-diethyl-1,3-dimethyl-1,3,2
439160010 439160050
ACRO439160010EA 111 EUR
ACRO439160010 ACRO439160050
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine 98%
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine
Formel: C₁₃H₃₁N₄P
Siedepunkt: 74 °C (.1 mmHg)
Dichte: 0.948 g/cm³
Flammpunkt: 53 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043143
CAS-Nummer: 98015-45-3
UN-Nummer: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %