FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-α-Fmoc-o-t-butyl-L-Tyrosine, N-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-L-tyrosine, Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-tert-butyl-L-tyrosine, Fmoc-Tyr(tBu)-OH
439090250
439090100
ACRO439090250EA
64.4
EUR
ACRO439090250
ACRO439090100
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosin 98%
FMOC-O-tert-butyl-L-tyrosin
Formel:
C₂₈H₂₉NO₅ Schmelzpunkt: 150…156 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00037129 CAS-Nummer: 71989-38-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -27° to -31° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF) |