Natrium-1-hydroxy-2,5-dioxo-3-pyrrolidinsulfonat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Hydroxy sulphosuccinimide sodium salt, Hydroxy-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulphonic acid sodium salt, N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt, Sulfo NHS, Sulpho-N-Hydroxysuccinimide
438650010
438650050
ACRO438650010EA
259
EUR
ACRO438650010
ACRO438650050
Natrium-1-hydroxy-2,5-dioxo-3-pyrrolidinsulfonat 95%
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Formel:
C₄H₄NNaO₆S Schmelzpunkt: 250 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00043100 CAS-Nummer: 106627-54-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Sodium (Na) | 9.95 to 11.22 % |
Elemental Analysis | ≥6.06 to ≤6.84 % Nitrogen |