3-Ethinylthiophen 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
438580010 438580050
ACRO438580010EA 68.2 EUR
ACRO438580010 ACRO438580050
3-Ethinylthiophen 96%
3-Ethynylthiophene
Formel: C₆H₄S
Siedepunkt: 152…154 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,098 g/cm³
Flammpunkt: 46 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04039973
CAS-Nummer: 67237-53-0
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %