N-Boc-pyrrole 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
438510250 438511000
ACRO438510250EA 74.9 EUR
ACRO438510250 ACRO438511000
N-Boc-pyrrole 98%
N-Boc-pyrrole
Formel: C₉H₁₃NO₂
Siedepunkt: 97 °C (2,3Torr)
Dichte: 1 g/cm³
Flammpunkt: 75 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00209559
CAS-Nummer: 5176-27-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %