(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Boc-β-iodo-Ala-OMe, BOC-3-iodo-L-alanine methyl ester, N-Boc-3-iodo-L-alanine Methyl Ester, Boc-β-Iodo-Ala-OMe, Boc-Ala(3-I)-OMe
438460010
438460050
ACRO438460010EA
127
EUR
ACRO438460010
ACRO438460050
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 97%
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Formel:
C₉H₁₆INO₄ Molekulargewicht: 329.13 g/mol Schmelzpunkt: 49…52 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00216579 CAS-Nummer: 93267-04-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 49 to 53 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -3.0° to -5.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in methanol) |