(Methylsulfonyl)acetonitril 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
438420050
438420250
ACRO438420050EA
67.4
EUR
ACRO438420050
ACRO438420250
(Methylsulfonyl)acetonitril 97%
(Methylsulfonyl)acetonitril
Formel:
C₃H₅NO₂S Schmelzpunkt: 83…86 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014743 CAS-Nummer: 2274-42-2 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 86 °C |
Elemental Analysis | 11.29 to 12.23 % (N) |