5-Acetyl-2-methoxypyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
438170010 438170050
ACRO438170010EA 57.3 EUR
ACRO438170010 ACRO438170050
5-Acetyl-2-methoxypyridin 97%
5-Acetyl-2-methoxypyridin
Formel: C₈H₉NO₂
Schmelzpunkt: 53…54 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664350
CAS-Nummer: 213193-32-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52.0 to 57.0 °C
Water ≤3.00 %
GC ≥96.0 %